Esta fuente de luz fría sin ventilador, con sistema de refrigeración pasiva y carcasa de aluminio compacta y estable, proporciona una iluminación óptima y homogénea de la guía de luz. Por lo tanto, es ideal para las grabaciones de alta velocidad en una variedad de aplicaciones, como la garantía de calidad, la endoscopia industrial, la visión artificial y las aplicaciones de sala limpia. La luminosidad supera con creces la de una fuente de luz halógena convencional de 250 W. Vida útil prevista del LED de 50000 horas.
- 1500 lm al final de la guía de luz
- Sistema de refrigeración pasiva sin ventilador, para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- Sin contaminación del sistema de refrigeración
- Regulación analógica de la luminosidad de 0 a 100% (sin parpadeo)
- Protección contra el cegamiento mediante la detección de la guía de luz
- Fusible térmico triple
- Fuente de alimentación integrada
- Asa opcional para mayor flexibilidad
ANCHO×PROFUNDIDAD×ALTURA: 230×283×116 mm
Peso: 5,2 kg
* lm = flujo luminoso (guía de luz Ø = 9 mm y L = 1 m)