Cajón de almacenamiento, cristal multiroir M5000
Proveedor: Multiroir
MULC11158EA 76 EUR
MULC11158 MULC11159 MULC11129 MULC11128 MULC11109 MULC11108
Cajón de almacenamiento, cristal multiroir M5000
Cajas Cajas de almacenamiento
Las cajas de almacenamiento Crystal Multiroir M5000 son modulares, combinables y con una capacidad de cinco litros.
  • Perfecta transparencia con posibilidad de esterilización en autoclave
  • Alta resistencia a los impactos con resistencia a los golpes
  • Disponible como un cajón grande o 2 cajones pequeños con la posibilidad de intercambiar todos los cajones