Los tubos de centrífuga son ideales para la centrifugación de muestras o el almacenamiento en muchas áreas de investigación.
- Manufactured from high grade polypropylene
- Easy flip-open caps enable single-handed access
- Autoclavable at 121 °C, and freezable to −80 °C
- Sterilised by electron beam irradiation, DNase-free, RNase-free and non pyrogenic
- During the freezing process, it is better to use plastic rack
- During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Los tubos tienen graduaciones impresas en negro y el área de escritura puede soportar el cloroformo.
Certificaciones: ISO 13485:2003 y ISO 9001:2008.
Envase: Los tubos en estantería están embalados en estanterías de aglomerado respetuosas con el medio ambiente (totalmente reciclables) Los tubos embolsados se envían en bolsas duraderas y reselladas (con cierre de cremallera). El envase interior está etiquetado individualmente para la trazabilidad lote a lote.