Cubos de basura autoextinguibles
Proveedor: asecos
MSGA23148EA 56 EUR
MSGA23148 MSGA23155 MSGA23151 MSGA23153 MSGA23143
Cubos de basura autoextinguibles
Estos cubos de basura autoextinguibles proporcionan protección contra el fuego en áreas de trabajo donde se eliminan residuos fácilmente inflamables.
  • Disponible en varios colores y acabados
  • Superficie lisa y brillante
  • Protegido contra la corrosión
El recipiente y el accesorio de extinción son de acero inoxidable.