Cinta magnética, 1317
Proveedor: 3M
MMMA131725NEA 2630 EUR
MMMA131725N
Cinta magnética, 1317
Cintas
Esta cinta magnética 1317 es un imán en forma de cinta recubierto en un lado con adhesivo.
  • Resistencia a la temperatura de −45 a 70 ° C
  • Imán permanente flexible de 1,5 mm de espesor.
  • Se puede cortar fácilmente con tijeras.
Con una fuerza de desprendimiento de 70,4 g / cm, esta cinta es adecuada para hacer señalización desmontable en superficies metálicas.
Color: Marrón