Caja de pulverización TLC
Proveedor: Merck
S1509-5EAEA 58.7 EUR
S1509-5EA
Caja de pulverización TLC
Sprays aerosoles
Esta caja de pulverización de TLC puede utilizarse para pulverizar el reactivo para las placas de TLC. Puede utilizarse en cromatografía de capa fina y HPTLC.
La pulverización de reactivos/productos químicos sobre las placas de TLC se realiza generalmente en el interior de una campana de humos o de una cabina de pulverización de TLC disponible en el mercado con ventilador y manguera de escape. La placa TLC puede colocarse apoyada en posición vertical o sobre un papel dentro de la caja de pulverización. La pulverización de la caja asegura la eliminación completa de la niebla de reactivo.
Compatible con la mayoría de los aerosoles Sigma.