(-)-Perillyl alcohol ≥85%
ABCAAB142452-50EA 698 EUR
ABCAAB142452-50 ABCAAB142452-10
(-)-Perillyl alcohol ≥85%
(-)-Perillyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Número MDL: MFCD00062995
Núm. CAS: 18457-55-1