Esta buscando: Mangas protectoras
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Proveedor: ROBU GLASFILTER
Descripción: Rubber sleeves for filter crucibles.
Proveedor: DEUTSCH & NEUMANN
Descripción: Caucho, autoclavable.
Proveedor: DEUTSCH & NEUMANN
Descripción: Sleeve for crucible 30 ml, Para: 511-2301 a 511-2305, Caucho natural
Proveedor: DEUTSCH & NEUMANN
Descripción: Caucho natural.
Numero del catalogo: (KART420)
Proveedor: KARTELL
Descripción: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
Descripción: Rubber sleeves suitable for filter crucibles.
Numero del catalogo: (548-1300)
Proveedor: CHROMACOL
Descripción: Chromacol™, Soporte de PE de 13×5 mm para utilizarse con 02-MTV y 02_MTVWG, MTS-1
UOM: 1 * 500 UN
Numero del catalogo: (511-0098)
Proveedor: STERILIN
Descripción: Red natural rubber cones for use with filtering flasks.
UOM: 1 * 1 SET
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Caucho EPDM.
Proveedor: Brand
Descripción: Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Proveedor: Brand
Descripción: Sleeves made of rubber (EPDM) suitable for filter crucibles.
Proveedor: DWK Life Sciences
Descripción: Estas mangas están hechas de EPDM (etileno/propileno-dieno-caucho).
Numero del catalogo: (PERCN9307027)
Proveedor: PerkinElmer
Descripción: This open base clear glass support sleeve is used to offer microsampling capability in a standard 2 ml vial carousel or robotic autosampler.
UOM: 1 * 25 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom