Estos medidores digitales combinan seis parámetros en un solo instrumento: pH, mV, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y turbidez. La tecnología IDP optimiza el uso y facilita la medición (sin necesidad de recalibrar al cambiar el medidor y sin necesidad de ajustar la configuración del medidor). Los datos medidos se completan con el número de serie, la configuración y los datos de calibración.
- Un canal de medición universal
- Reconocimiento digital del sensor: los parámetros y ajustes medidos se reconocen automáticamente
- Adecuado para sondas digitales inteligentes (IDP)
- Adecuado para mediciones con longitud de cable de hasta 100 metros
- Memoria de 4500 puntos
- Pantalla gráfica B/N retroiluminada fácil de leer
- Bajo consumo de energía (1000 horas de funcionamiento)
Información de suministro: Cada kit se entrega con un instrumento multiparamétrico MD 8000 L o LB de sobremesa, 1 electrodo de pH/temperatura combinado de vidrio recargable inteligente, 2 botellas de tampones de pH de 50 ml (pH 4,00 y 7,00), 1 soporte articulado, certificado de calibración y manual de instrucciones en 6 idiomas en CD. Póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor para obtener más información sobre otros electrodos disponibles.