VWR® VisiCam®, Cámaras digitales HDMI y HDMI/USB
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-2947EA 621 EUR
630-2947 630-3358
VWR® VisiCam®, Cámaras digitales HDMI y HDMI/USB
Cámaras
Cámaras de alta velocidad con una excelente reproducción del color para aplicaciones rutinarias.
  • Control automático y/o manual de la exposición
  • Sensor fácil de usar controlado por el ratón
  • Sin necesidad de software de PC con el modo HDMI
Recommended for education, industrial quality control and all laboratories.
Información para pedidos: Incluye un ratón, una tarjeta SD y un cable HDMI.