Cubos, certificado UN, hojalata
Proveedor: Rixius
RIXI17-1300-100230EA 219 EUR
RIXI17-1300-100230
Cubos, certificado UN, hojalata
Hecho de hojalata, con tapa de metal
  • Buena resistencia térmica
  • Con cierre y tapa de sujeción
  • Certificado UN
Para uso en laboratorios e industria