2-Etilpirazina para síntesis
Proveedor: Merck
8.14478.0005EA 0 EUR
8.14478.0005 8.14478.9999
2-Etilpirazina para síntesis
2-Etilpirazina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006149
Núm. CAS: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
UN: 1993
ADR: 3,III