Iridio (IV) cloruro (≥56,5% Ir) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
12184.06EA 2190 EUR
12184.06 12184.03 12184.01
Iridio (IV) cloruro (≥56,5% Ir) ≥99.95% (metals basis), Premion®
Iridio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ir
MW: 334,03 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016155
Núm. CAS: 10025-97-5
EINECS: 233-048-8