Mangas cónicas para filtración.
Proveedor: Saint-Gobain
511-0873EA 41.7 EUR
511-0873
Mangas cónicas para filtración.
Soportes Mangas protectoras
Estos conos de filtro de goma están diseñados para adaptarse a cualquier embudo Büchner, vial de filtro de vacío o matraz, independientemente de su tamaño. Estos conos filtrantes pueden ser usados con filtros, microfiltros, filtros de porcelana y crisoles.
  • La depresión asegura el contacto entre el cono y su soporte
  • El cono actúa como una articulación, no como un tapón