Mercurio dicloruro, fine crystals, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Mercúrico cloruroMercurio (II) cloruroMercurio cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04417.1000EA 584 EUR
1.04417.9999 1.04417.1000 1.04417.0100
Mercurio dicloruro, fine crystals, EMPLURA®, Supelco®
Mercurio dicloruro
Formula: HgCl₂
MW: 271,5 g/mol
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 273 °C
Densidad: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011041
Núm. CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05901
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Loss on drying ≤ 1.0 %