Amonio sulfato ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt,Diammonium sulphate
85509.290EA 67.2 EUR
85509.290
Amonio sulfato ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystals
pH (5 %) 4.5 - 6.0
Sulphated ash Max. 0.1 %