Amonio sulfato, en gránulos FCC, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Sulphuric acid diammonium salt,Diammonium sulphate
0800-05EA 305.84 EUR
0800-05
Amonio sulfato, en gránulos FCC, J.T.Baker®
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
FCC - Assay 99.0 - 100.5 %
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) ≤3 mg/kg
FCC - Residue on Ignition ≤0.25 %
FCC - Selenium (Se) ≤0.003 %