Amonio sulfato ≥99.5%, grado proteómico
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
M105-5KGEA 132 EUR
M105-5KG M105-1KG
Amonio sulfato ≥99.5%, grado proteómico
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsenic <0.0001%
Chloride <0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) <0.0002%
Insolubles <0.005%
Iron <0.0005%
Magnesium Test Pass
pH (5%, water) @25 °C 5.0 – 6.0
Phosphate <0.0002%
Protease none
Purity (Dry Basis) >99.5%
Residue on Ignition <0.005%
RNase none detected
Selenium ≤0.0005%