Cloruro de acetilcolina

Proveedor: Enzo Life Sciences

Sinónimos: Cloruro de (2-acetoxietil)trimetilamonio

ALEXALX550135G005EA 45 EUR
ALEXALX550135G005
Cloruro de acetilcolina
Cloruro de acetilcolina
Formula: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 181,66 g/mol
Pto. de fusión: 151 °C
Densidad: 1,263 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011698
Núm. CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Índice Merck: 13,00089

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR