(3-Cloropropil)trimetoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Trimetoxi(3-cloropropil)silano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18816.0250EA 120 EUR
8.18816.9999 8.18816.0250
(3-Cloropropil)trimetoxisilano para síntesis, Sigma-Aldrich®
(3-Cloropropil)trimetoxisilano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 198,72 g/mol
Pto. Ebullición: 195 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000997
Núm. CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 198.72 g/mol
Boiling Point 195 - 197 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 44 %(V)
Density 1.082 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Synonyms CPTMO
Hill Formula C6H15ClO3Si
Chemical Formula Cl(CH2)3Si(OCH3)3