di-Potasio hidrogenofosfato 98.0-101.0% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potasio fosfato disódico
26932.290EA 117 EUR
26932.290 26932.368 26932.461
di-Potasio hidrogenofosfato 98.0-101.0% Ph. Eur.
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Pto. de fusión: 340 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 12,07828
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/42/16640642.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) 98.0 - 101.0 %
Appearance Polvo blanco
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
Reducing substances Passes test
Monopotassium phosphate Max. 2.5 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (125-130°C) Max. 2.0 %
Residual solvents Passes test