mio-Inositol
Proveedor: PanReac AppliChem
A1716.0250EA 193 EUR
A1716.0250
mio-Inositol
mio-Inositol
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Pto. Ebullición: 291 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077932
Núm. CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Índice Merck: 13,05001