2,3,3',4,4',6-Hexaclorobifenilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-158-CEA 301 EUR
PROOCIL-PCB-158-C
2,3,3',4,4',6-Hexaclorobifenilo
2,3,3',4,4',6-Hexaclorobifenilo
Formula: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Núm. CAS: 74472-42-7