2,2',4,6-Tetraclorobifenilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-50-CEA 247 EUR
PROOCIL-PCB-50-C
2,2',4,6-Tetraclorobifenilo
2,2',4,6-Tetraclorobifenilo
Formula: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Núm. CAS: 62796-65-0
UN: 3432
ADR: 9,II