2,2',3,6-Tetraclorobifenilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-45-CEA 519 EUR
PROOCIL-PCB-45-C
2,2',3,6-Tetraclorobifenilo
2,2',3,6-Tetraclorobifenilo
Formula: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Núm. CAS: 70362-45-7