2,3,3',4,5,6-Hexaclorobifenilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-160-CEA 491 EUR
PROOCIL-PCB-160-C
2,3,3',4,5,6-Hexaclorobifenilo
2,3,3',4,5,6-Hexaclorobifenilo
Formula: (C₆H₄Cl)(C₆Cl₅)
MW: 360,88 g/mol
Núm. CAS: 41411-62-5