Isotiocianato de 3,5-xililo ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A11302.14EA 211 EUR
A11302.14 A11302.06
Isotiocianato de 3,5-xililo ≥99%
Isotiocianato de 3,5-xililo
Formula: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Pto. Ebullición: 261 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041082
Núm. CAS: 40046-30-8
EINECS: 000-000-0
UN: 2922
ADR: 8,II