5-Iodo-m-xileno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO309250250EA 120 EUR
ACRO309250250 ACRO309250050
5-Iodo-m-xileno 99%
5-Iodo-m-xileno
Formula: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Pto. Ebullición: 92…94 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,6 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060659
Núm. CAS: 22445-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %