Cloruro de 2,3-dimetilbenzoilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H25873.22EA 762 EUR
H25873.22 H25873.06 H25873.14
Cloruro de 2,3-dimetilbenzoilo 96%
Cloruro de 2,3-dimetilbenzoilo
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 122…124 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045217
Núm. CAS: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II