4-Hexilresorcinol
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
PROOMM0111.00EA 512 EUR
PROOMM0111.00
4-Hexilresorcinol
4-Hexilresorcinol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Pto. Ebullición: 333 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002284
Núm. CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Índice Merck: 12,04750