4-Etilresorcinol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21575.06EA 54.3 EUR
B21575.06 B21575.22 B21575.14
4-Etilresorcinol ≥98%
4-Etilresorcinol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002283
Núm. CAS: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1