Tolueno-2,6-diamina
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Atención
Sinónimos: 2-Metil-m-fenilendiamina
EHERC12197800EA 53.7 EUR
EHERC12197800
Tolueno-2,6-diamina
Tolueno-2,6-diamina
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 280…282 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113 °C
Número MDL: MFCD00007800
Núm. CAS: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III