2,4-Difluorobencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO305660010EA
35.5
EUR
ACRO305660010
ACRO305660050
ACRO305660250
2,4-Difluorobencilamina 98%
2,4-Difluorobencilamina
Formula:
C₇H₇F₂N MW: 143,14 g/mol Pto. Ebullición: 82…84 °C (15 mmHg) Densidad: 1,2 g/cm³ Pto. de inflamación: 68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010142 Núm. CAS: 72235-52-0 EINECS: 276-502-0 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |