α-α-α-3,4-Pentafluorotolueno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Difluoro-4-(trifluorometil)benceno
B24096.03EA 50.7 EUR
B24096.03 B24096.06
α-α-α-3,4-Pentafluorotolueno ≥97%
α-α-α-3,4-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Pto. Ebullición: 103…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077510
Núm. CAS: 32137-19-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III