2',5'-Dihidroxiacetofenona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,5-Dihidroxifenil)etan-1-ona
ACRO114810050EA
35.3
EUR
ACRO114810050
ACRO114810250
2',5'-Dihidroxiacetofenona 97%
2',5'-Dihidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 203…208 °C |
Número MDL:
MFCD00002343 Núm. CAS: 490-78-8 EINECS: 207-716-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 208 °C (Dec) |
HPLC | ≥96.0 % |
Clarity of solution | passes test |