Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1, 8531
Proveedor: Uvex
uvex 1
UVEX85319/40EA 86 EUR
UVEX85319/40 UVEX85319/51 UVEX85319/50 UVEX85319/42 UVEX85319/41 UVEX85319/52 UVEX85319/43 UVEX85319/46 UVEX85319/35 UVEX85319/37 UVEX85319/48 UVEX85319/47 UVEX85319/36 UVEX85319/39 UVEX85319/38 UVEX85319/49
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex 1, 8531
Zapatos y botas
Zapato de seguridad sin metal, extremadamente ligero, flexible y multifuncional, fabricado con una parte superior de microvelour transpirable y perforado de alta tecnología, una lengüeta y un cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad (resistente al aceite y a la gasolina, y antiestática) sin inhibidores de la humedad de la laca, como las siliconas o los ftalatos.
  • Tecnología Climazone para mejorar el confort
  • Forro de malla de distancia transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Suela antideslizante con absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras que elimina posibles puntos de presión y ampollas
  • Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
  • Puntera de xenova® 100% libre de metal, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios
Apto para personas alérgicas al cromo.
Color: Negro/azul
Ancho: 12
Certificaciones: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC