Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO354390250EA
1210
EUR
ACRO354390250
ACRO354390050
ACRO354390010
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo 97%
Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo
Formula:
C₈H₉ClO₄S MW: 236,68 g/mol Pto. de fusión: 65…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051769 Núm. CAS: 23095-31-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 70 °C |
HPLC | ≥96.0 % |