Microscopio híbrido de fluorescencia (vertical/invertido), REVOLVE 4M
Proveedor: ECHO
ECHLFJSDEW41EA 31280 EUR
ECHLFJSDEW41
Microscopio híbrido de fluorescencia (vertical/invertido), REVOLVE 4M
Este microscopio híbrido 'todo en uno' se puede utilizar para métodos de observación verticales e invertidos.
  • Cámara monocromática de 5 MP (actualización de 3,2MP) - esto aumenta el campo de visión y la resolución para imágenes de fluorescencia
  • Objetivo inteligente de nariz - esto permite que la interfaz de software reconozca automáticamente el objetivo que se está utilizando
  • Módulo de software de pila Z (opcional) - adquisición automatizada de pilas Z
  • Técnica de iluminación: Brightfield y Epi-fluorescencia (contraste de fase disponible como opción)
  • Cámara en color CMOS de 12 MP (Brightfield)
  • Cuatro perillas de enfoque accesibles para configuraciones verticales e invertidas
  • LED ultra brillantes con vida útil de 50 000 horas
  • Las funciones de la pantalla táctil accionan las cámaras y la iluminación, reemplazando torretas y palancas manuales
  • Los oculares tradicionales son reemplazados por una tableta ® iPad Pro para una visualización más fácil (pantalla retina)
  • La aplicación de software personalizada simplifica el flujo de trabajo para tomar imágenes e integra sin problemas con otras aplicaciones para compartir en la nube
El método de observación upright es ideal para ver diapositivas de vidrio. Útil para aplicaciones de inmersión de agua.
El método de observación invertido es adecuado para ver muestras vivas en cámaras fluidas como placas y platos ondulados. También permite una manipulación más fácil de las muestras.
Ideal para aplicaciones de larga distancia de trabajo.
Información para pedidos: A completar con objetivos, filtros y cubos de luz, que se venden por separado.
Información de suministro: Suministrado con una interfaz de iPad, torreta de epi-fluorescencia motorizada, cámaras de campo brillante y fluorescencia, fuente de alimentación, etapa X/Y de precisión, cubierta de microscopio, caja oscura, clip de escenario y tela de lente.