p-Fenilendiamina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Fenilendiamina
ACRO130570050EA
60.5
EUR
ACRO130570050
ACRO130575000
ACRO130570025
p-Fenilendiamina 99+%
p-Fenilendiamina
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. de fusión: 139…141 °C Pto. de inflamación: 156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007901 Núm. CAS: 106-50-3 EINECS: 203-404-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,07439 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to grey to brown to purple Powder or flakes (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |