Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico ≥96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26087.MDEA 68.4 EUR
H26087.MD H26087.03
Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico ≥96%
Ácido 2,3-difluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₃
Pto. de fusión: 205…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321116
Núm. CAS: 175968-39-5