Ácido tereftálico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17321500EA 83.5 EUR
EHERC17321500
Ácido tereftálico
Ácido tereftálico
Formula: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Pto. Ebullición: 392 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002558
Núm. CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Índice Merck: 12,09306