Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: Ácido 5-cloro-o-anísico
PROOMM0008.03EA 496 EUR
PROOMM0008.03
Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico
Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Número MDL: MFCD00017546
Núm. CAS: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7