Ácido 2-fluorocinámico predominantly trans 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15303.06EA 56.1 EUR
A15303.06 A15303.14
Ácido 2-fluorocinámico predominantly trans 98%
Ácido 2-fluorocinámico
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,15
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004370
Núm. CAS: 451-69-4
EINECS: 207-195-3