Ácido 2-fluorocinámico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
ACRO207100250EA 164 EUR
ACRO207100250
Ácido 2-fluorocinámico 98%
Ácido 2-fluorocinámico
Formula: C₉H₇FO₂
MW: 166,15
Pto. de fusión: 179…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004370
Núm. CAS: 451-69-4
EINECS: 207-195-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %