trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A15936.09EA
41.7
EUR
A15936.09
A15936.30
A15936.18
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid ≥98%
trans-2,3-Dimethoxycinnamic acid
Formula:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,21 Pto. de fusión: 179…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004376 Núm. CAS: 7345-82-6 EINECS: 231-249-5 |