Acrilamida, 2x cristalizado
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Acrylamide
A1089.0500EA 53 EUR
A1089.0500
Acrilamida, 2x cristalizado
Acrilamida
Formula: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 84,5 °C
Densidad: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008032
Núm. CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg