1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,3-dimetil-2-butanona
A10655.18EA
280
EUR
A10655.18
A10655.30
A10655.09
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona 97+%
1-Bromo-3,3-dimetilbutanona
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Formula:
C₆H₁₁BrO MW: 179,06 g/mol Pto. Ebullición: 189…192 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,333 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000206 Núm. CAS: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |