1,8-Diaminooctano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Octametilendiamina
B23885.14EA 50.8 EUR
B23885.14 B23885.22
1,8-Diaminooctano 98%
1,8-Diaminooctano
Formula: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Pto. Ebullición: 225…226 °C
Pto. de fusión: 50…54 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C (223 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008248
Núm. CAS: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,III