1,6-Diaminohexano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Peligro
Sinónimos: Hexametilendiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04323.0005EA 31.6 EUR
8.04323.0005 8.04323.9045 8.04323.9025 8.04323.0250 8.04323.9999 8.04323.6800 8.04323.1000
1,6-Diaminohexano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexano
Formula: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008243
Núm. CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,04713
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 39 - 42 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 199 - 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Explosion Limit 0.9 - 7.6 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (60 °C)
pH 12.4 (100 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 305 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material