Ácido malónico
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Atención
EHERC14731000EA 85.5 EUR
EHERC14731000
Ácido malónico
Ácido malónico
Formula: C₃H₄O₄
MW: 104,06 g/mol
Pto. Ebullición: 387 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136 °C
Densidad: 1,669 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002707
Núm. CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Índice Merck: 13,05732